Magnesiumsulfat Heptahydrat Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Bittersalz
J61839.36 J61839.A1
J61839.36EA 69.6 EUR
J61839.36 J61839.A1
Magnesiumsulfat Heptahydrat Reagenz für die Zellkultur
Magnesiumsulfat Heptahydrat
CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgO4S.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Physical Form: Powder Density: 1.68 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 246,48 g/mol
Schmelzpunkt: 1124 °C
Dichte: 1,68
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691