L(-)-Äpfelsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(-)-Hydroxybernsteinsäure, L(-)-Äpfelsäure, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butandisäure, L(-)-Hydroxy-1,4-butandisäure, L(-)-Acide malique, L(-)-Hydroxybernsteinsäure
J63221.22
J63221.36
J63221.A4
J63221.22EA
43.3
EUR
J63221.22
J63221.36
J63221.A4
L(-)-Äpfelsäure ≥99%
L(-)-Äpfelsäure
Purity: 99%
CAS No.: 97-67-6
Molecular Formula: C4H6O5
Formula Weight: 134.09
Flash Point: 220°(428°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.6
Appearance: White
Melting Point: 100-106°
Beilstein Reference: 1723541
Merck Reference: 14,5707
Optical Rotation: -26° (c=5.5 in pyridine)
MDL No.: MFCD00064213
Formel:
C₄H₆O₅ Molecular Weight: 134.09 g/mol Siedepunkt: 322 Schmelzpunkt: 100…106 °C Dichte: 1.6 Flammpunkt: 220 °C (428 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064213 CAS-Nummer: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 Merck Index: 13,05730 |