L(+)-Valin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (S)-(+)-Valin, (S)-(+)-2-Amino-3-methylbutansäure, (S)-(+)-2-Aminoisovaleriansäure, H-Val-OH
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
J62943.06EA 27.3 EUR
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
L(+)-Valin Reagenz für die Zellkultur
L(+)-Valin
CAS No.: 72-18-4 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Beilstein Reference: 1721136 Merck Reference: 14,9909 MDL No.: MFCD00064220
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: 86
Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064220
CAS-Nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 14,9909