L(-)-Tyrosin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tyr, (S)-(-)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, L(-)-p-Hydroxyphenylalanin, (S)-(-)-p-Hydroxyphenylalanin, Y, H-Tyr-OH
J63511.09
J63511.22
J63511.36
J63511.A1
J63511.09EA
26.4
EUR
J63511.09
J63511.22
J63511.36
J63511.A1
L(-)-Tyrosin Reagenz für die Zellkultur
L(-)-Tyrosin
CAS No.: 60-18-4
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale-brown
Melting Point:
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002606 CAS-Nummer: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 14,9839 |