Natriumpyruvat Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
J61840.18 J61840.22
J61840.18EA 118 EUR
J61840.18 J61840.22
Natriumpyruvat Reagenz für die Zellkultur
Natriumpyruvat
CAS No.: 113-24-6 Molecular Formula: C3H3NaO3 Formula Weight: 110.04 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Freely soluble in water Beilstein Reference: 3568341 MDL No.: MFCD00002586
Formel: CH₃COCOONa
Molecular Weight: 110,04 g/mol
Schmelzpunkt: 220…230 °C
Dichte: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4