myo-Inosit Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: meso-Inositol, meso-Inosit, cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanhexol, myo-Inositol
J62886.18 J62886.22 J62886.30
J62886.18EA 74.6 EUR
J62886.18 J62886.22 J62886.30
myo-Inosit Reagenz für die Zellkultur
myo-Inosit
CAS No.: 87-89-8 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Odour: Odourless Beilstein Reference: 1907329 Merck Reference: 14,4978 MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 222…227 °C
Dichte: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077932
CAS-Nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 14,4978