Trichloressigsäure 5% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: TCA
J62366.K2 J62366.AP
J62366.K2EA 118 EUR
J62366.K2 J62366.AP
Trichloressigsäure 5% (w/v) in wässriger Lösung
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163.39 g/mol
Siedepunkt: 196
Flammpunkt: 113
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8 III
Merck Index: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM