Rifampicin für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,6,9,17,19,21-Hexahydroxy-23-methoxy- 2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-[N-(4-methyl- 1-piperazinyl)formimidoyl]-2,7-(epoxypentadeca- [1,11,13]trienimino)-naphtho[2,1-b]furan- 1,11(2H)-dion-21-acetat
, Rifampin
J60836.03EA
46.4
EUR
J60836.03
J60836.14
J60836.06
Rifampicin für die Molekularbiologie
Rifampicin
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymerase
Formel:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ Molecular Weight: 822,95 g/mol Schmelzpunkt: 183…188 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00151389 CAS-Nummer: 13292-46-1 EINECS: 236-312-0 Merck Index: 14,8216 |