DL-Cystin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (H-DL-Cys-OH)2
J63564.06 J63564.14 J63564.22
J63564.06EA 44.9 EUR
J63564.06 J63564.14 J63564.22
DL-Cystin
DL-Cystin
CAS No.: 923-32-0 Molecular Formula: C6H14N2O4S2 Formula Weight: 240.30 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 227° dec. Beilstein Reference: 1728095 Merck Reference: 14,2782 MDL No.: MFCD00084652
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Siedepunkt: 429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 227 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084652
CAS-Nummer: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 14,2782