Magnesiumsulfat 1 M in wässriger Lösung, steril gefiltert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
J61030.XE
J61030.AK
J61030.XEEA
70
EUR
J61030.XE
J61030.AK
Magnesiumsulfat 1 M in wässriger Lösung, steril gefiltert
Magnesium sulphate
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formel:
MgSO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 |