Magnesiumsulfat 1 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
J63953.AD
J63953.AE
J63953.ADEA
49.5
EUR
J63953.AD
J63953.AE
Magnesiumsulfat 1 M in wässriger Lösung
Magnesium sulphate
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formel:
MgSO₄ Molecular Weight: 120,37 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 |