Penicillin G Kaliumsalz
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalium-[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6- (2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Kaliumsalz, 6-(2-Phenylacetamido)penicillansäure Kaliumsalz, [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Kaliumsalz, Benzylpenicillin Kaliumsalz
J63901.14 J63901.22
J63901.14EA 48.7 EUR
J63901.14 J63901.22
Penicillin G Kaliumsalz
Penicillin G Kaliumsalz
CAS No.: 113-98-4 Molecular Formula: C16H17KN2O4S Formula Weight: 372.48 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3832841 Merck Reference: 14,7094 MDL No.: MFCD00036193
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formel: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Molecular Weight: 372,49 g/mol
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Dichte: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036193
CAS-Nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 14,7094