L(+)-Serin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, (S)-(+)-Serin, H-Ser-OH
J62187.09
J62187.22
J62187.36
J62187.A1
J62187.09EA
35.4
EUR
J62187.09
J62187.22
J62187.36
J62187.A1
L(+)-Serin Reagenz für die Zellkultur
L(+)-Serin
CAS No.: 56-45-1
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 222°
Beilstein Reference: 1721404
Merck Reference: 14,8460
MDL No.: MFCD00064224
Formel:
C₃H₇NO₃ Molecular Weight: 105,09 g/mol Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 222 °C Dichte: 1,6 g/cm³ (22 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064224 CAS-Nummer: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Merck Index: 14,8460 |