4-Amino-1,8-naphthalimid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-1,8-naphthalindicarbonsäureimid, 4-Aminonaphthalin-1,8-dicarboximid
J64358.MC
J64358.03
J64358.MCEA
44.6
EUR
J64358.MC
J64358.03
4-Amino-1,8-naphthalimid 95%
4-Amino-1,8-naphthalimid
Formel:
C₁₂H₈N₂O₂ Molecular Weight: 212.21 g/mol Siedepunkt: 518 Schmelzpunkt: >360 °C Dichte: 1.105 Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00006921 CAS-Nummer: 1742-95-6 EINECS: 217-110-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...