Natriumalginat, hohe Viskosität
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Alginsäure Natriumsalz
, Algin Natriumsalz
J61887.A1EA
435
EUR
J61887.A1
J61887.22
J61887.30
Natriumalginat, hohe Viskosität
Natriumalginat
A gelling polysaccharide extracted from giant brown seaweed, useful in viscosity studies
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081310 CAS-Nummer: 9005-38-3 Merck Index: 14,241 |