Polymyxin B-Sulfat, Zellkultur-Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
J61763.03 J61763.06
J61763.03EA 102 EUR
J61763.03 J61763.06
Polymyxin B-Sulfat, Zellkultur-Qualität
Polymyxin B sulphate
Antibiotic for Gram-negative bacteria
  • White to pale yellow powder
Soluble in water
Formel: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Molecular Weight: 1385,61 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00131991
CAS-Nummer: 1405-20-5
Merck Index: 14,7573