Dextran, M.W. ~ 150,000
Lieferant: Thermo Scientific
J63789.A1EA
815
EUR
J63789.A1
J63789.22
J63789.09
J63789.18
J63789.36
Dextran, M.W. ~ 150,000
Dextran
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130935 CAS-Nummer: 9004-54-0 EINECS: 232-677-5 Merck Index: 14,2948 |