ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
NADP Dinatriumsalz
, ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz
, Nadidphosphat Dinatriumsalz
, NADP-Na2
, Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz
J62556.MDEA
102
EUR
J62556.MD
J62556.03
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) 97%
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
Formel:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ Molecular Weight: 787,37 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00065390 CAS-Nummer: 24292-60-2 EINECS: 246-129-8 |