β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduziert
J61638.03 J61638.06
J61638.03EA 69.4 EUR
J61638.03 J61638.06
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) 97%
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Purity: 98% CAS No.: 606-68-8 Molecular Formula: C21H27N7Na2O14P2 Formula Weight: 709.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Beilstein Reference: 5230241 MDL No.: MFCD00036200
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036200
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3