Bismarckbraun R
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4-Bis(2,4-diamino-5-methyl-1-benzolazo)toluol Dihydrochlorid
J64757.14 J64757.22
J64757.14EA 29.4 EUR
J64757.14 J64757.22
Bismarckbraun R
Bismarckbraun R
Formel: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Molecular Weight: 461,39 g/mol
Schmelzpunkt: 222 °C, (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036386
CAS-Nummer: 5421-66-9
EINECS: 226-541-4