ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz (reduzierte Form)
J62089.MC J62089.ME
J62089.MCEA 200 EUR
J62089.MC J62089.ME
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4) 95%
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Tetranatriumsalz, reduzierte Form (NADPH-Na4)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
Molecular Weight: 833.35 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036263
CAS-Nummer: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3