Natriumhydroxid 20% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
2615.5000PEEA 517.77 EUR
2615.5000PE 2615.9980PE
Natriumhydroxid 20% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (NaOH) 19.0 - 21.0 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.6 %
Trace Impurities (in ppm)
Chlorides (as Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1