Kaliumchlorid 1 M aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Potassiumchloride
J63739.AE
J63739.AK
J63739.AEEA
66.5
EUR
J63739.AE
J63739.AK
Kaliumchlorid 1 M aqueous solution
Potassium chloride
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: ClK
Formula Weight: 74.55
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Formel:
KCl Molecular Weight: 74.55 g/mol Siedepunkt: 1420 Schmelzpunkt: 773 Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |