Magnesiumchlorid 1 M in wässriger Lösung, steril gefiltert
Lieferant: Thermo Scientific
J61014.XE
J61014.AK
J61014.XEEA
75
EUR
J61014.XE
J61014.AK
Magnesiumchlorid 1 M in wässriger Lösung, steril gefiltert
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Molecular Weight: 95,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011106 CAS-Nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |