Magnesiumchlorid 1 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
J62411.AEEA 71.4 EUR
J62411.AE J62411.AD
Magnesiumchlorid 1 M in wässriger Lösung
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684