4-Nitrobenzolthiol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Mercapto-4-nitrobenzol, 4-Nitrobenzolthiol, 4-Mercaptonitrobenzol, p-Nitrothiophenol, 4-Nitrophenylmercaptan, 4-Nitrobenzol-1-thiol
H59240.06 H59240.14
H59240.06EA 103 EUR
H59240.06 H59240.14
4-Nitrobenzolthiol 96%
4-Nitrothiophenol
Formel: C₆H₅NO₂S
Molecular Weight: 155.18 g/mol
Schmelzpunkt: 72…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007343
CAS-Nummer: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4