Erythrosin B, Pulver, in Spiritus löslich
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: C.I. 45430:2
J62619.06 J62619.14 J62619.22
J62619.06EA 30.8 EUR
J62619.06 J62619.14 J62619.22
Erythrosin B, Pulver, in Spiritus löslich
Erythrosin B
Formel: C₂₀H₈I₄O₅
Molecular Weight: 835.89 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005044
CAS-Nummer: 15905-32-5
EINECS: 240-046-0