1-Aminocyclopropancarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
J65118.MD
J65118.03
J65118.MDEA
74.6
EUR
J65118.MD
J65118.03
1-Aminocyclopropancarbonsäure 98%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₄H₇NO₂ Molecular Weight: 101,11 g/mol Schmelzpunkt: 229…231 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009944 CAS-Nummer: 22059-21-8 |