Phenol 99% Unstabilisiert, ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylalkohol, Hydroxybenzol, Carbolsäure
J64011.22
J64011.36
J64011.22EA
44.6
EUR
J64011.22
J64011.36
Phenol 99% Unstabilisiert, ultrarein
Phenol
Purity: 99%
CAS No.: 108-95-2
Molecular Formula: C6H5OH
Formula Weight: 94.11
Flash Point: 79°(175°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.071
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Sweet
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 181°
Beilstein Reference: 969616
Merck Reference: 14,7241
UN No.: 1671
MDL No.: MFCD00002143
Formel:
C₆H₅OH Molecular Weight: 94.11 g/mol Siedepunkt: 181 °C Schmelzpunkt: 40…43 °C Dichte: 1.071 Flammpunkt: 79 °C (175 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 1671 ADR: 6.1 II REACH: 01-2119471329-32 Merck Index: 14,7241 |