Cäsiumchlorid 99.9% (Metall-Basis), ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
J65950.14 J65950.22
J65950.14EA 71.5 EUR
J65950.14 J65950.22
Cäsiumchlorid 99.9% (Metall-Basis), ultrarein
Cesium chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: Crystalline Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formel: CsCl
Siedepunkt: 1303 °C
Schmelzpunkt: 646 °C
Dichte: 3,99
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,2011