2-Chlor-3-methyl-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloro-5-nitro-3-picoline
PY-1664-25G
PY-1664-100G
COBBPY-1664-25GEA
90.7
EUR
COBBPY-1664-25G
COBBPY-1664-100G
2-Chlor-3-methyl-5-nitropyridin
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 172.57 g/mol |
MDL:
MFCD00173686 CAS-Nummer: 22280-56-4 EINECS: 244-889-5 |