L(+)-Ornithin Hydrochlorid Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
J60241.18 J60241.22 J60241.30
J60241.18EA 54.9 EUR
J60241.18 J60241.22 J60241.30
L(+)-Ornithin Hydrochlorid Reagenz für die Zellkultur
L(+)-Ornithin Hydrochlorid
CAS No.: 3184-13-2 Molecular Formula: C5H12N2O2.HCl Formula Weight: 168.62 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 238° dec. Beilstein Reference: 3625847 Merck Reference: 14,6874 Optical Rotation: +23° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064562
Formel: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Molecular Weight: 168,62 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 238 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064562
CAS-Nummer: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Merck Index: 14,6874