Chlorwasserstoff 1 N in Diethylether, AcroSeal®, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorwasserstoff
368461000
368468000
368461000.EA
99.4
EUR
368461000.
368468000.
Chlorwasserstoff 1 N in Diethylether, AcroSeal®, rein
Chlorwasserstoff
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Dichte: 0,74 g/cm³ Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.95 to 1.10 N |