Mangan(II)chlorid 1 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Manganese dichloride
J63150.AD
J63150.AE
J63150.ADEA
55.7
EUR
J63150.AD
J63150.AE
Mangan(II)chlorid 1 M in wässriger Lösung
Mangan(II)chlorid
CAS No.: 7773-01-5
Molecular Formula: Cl2Mn
Formula Weight: 125.84
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Formel:
MnCl₂ Molecular Weight: 125,84 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011114 CAS-Nummer: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 |