Ampicillin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J60977.06EA
170
EUR
J60977.06
J60977.14
Ampicillin
Ampicillin
Formel:
C₁₆H₁₉N₃O₄S Molecular Weight: 349,4 g/mol Schmelzpunkt: 208 °C (Zersetzung) |
MDL:
MFCD00005175 CAS-Nummer: 69-53-4 EINECS: 200-709-7 Merck Index: 14,586 |