Lithiumchlorid 1 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
J61895.AE J61895.AD
J61895.AEEA 69.1 EUR
J61895.AE J61895.AD
Lithiumchlorid 1 M in wässriger Lösung
Lithium chloride
CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: ClLi Formula Weight: 42.39 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011078
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3