Biebricher Scharlachrot

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: CI 26905

J65603.14 J65603.22
J65603.14EA 27.7 EUR
J65603.14 J65603.22
Biebricher Scharlachrot
Biebricher Scharlachrot
Formel: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Molecular Weight: 556,49 g/mol
Schmelzpunkt: 181…188 °C
Flammpunkt: 300 °C (572 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003891
CAS-Nummer: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR