Erythromycin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(-)-Erythromycin
J62279.14
J62279.09
J62279.14EA
185
EUR
J62279.14
J62279.09
Erythromycin Reagenz für die Zellkultur
Erythromycin
CAS No.: 114-07-8
Molecular Formula: C37H67NO13
Formula Weight: 733.93
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in water at 2mg/ml
Beilstein Reference: 75279
Merck Reference: 14,3681
MDL No.: MFCD00084654
Macrolide antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis
Formel:
C₃₇H₆₇NO₁₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084654 CAS-Nummer: 114-07-8 EINECS: 204-040-1 Merck Index: 14,3681 |