Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Cytidine-5'-triphosphate disodium, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate
J62238.03
J62238.04
J62238.ME
J62238.03EA
368
EUR
J62238.03
J62238.04
J62238.ME
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) 97%
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2)
Purity: 97+%
CAS No.: 36051-68-0
Molecular Formula: C9H14N3Na2O14P3
Formula Weight: 527.12
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00078193
Formel:
C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃ Molecular Weight: 527,12 g/mol Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078193 CAS-Nummer: 36051-68-0 EINECS: 252-849-3 |