Methotrexat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
J63075.MC J63075.03
J63075.MCEA 141 EUR
J63075.MC J63075.03
Methotrexat
Methotrexat
Formel: C₂₀H₂₂N₈O₅
Molecular Weight: 454,44 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150847
CAS-Nummer: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5985