ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: ABTS, Ammonium 2,2'-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulphonate), 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt
J65535.03 J65535.06
J65535.03EA 63 EUR
J65535.03 J65535.06
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]) ≥98%
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
Formel: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Molecular Weight: 548,68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010404
CAS-Nummer: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6