Alcianblau 8GX
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Alcianblau 8 GX
J60122.09 J60122.14 J60122.22
J60122.09EA 69.2 EUR
J60122.09 J60122.14 J60122.22
Alcianblau 8GX
Alcianblau 8 GX
CAS No.: 33864-99-2 Molecular Formula: C56H68Cl4CuN16S4 Formula Weight: 1298.88 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue Melting Point: 148° MDL No.: MFCD00010720
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Molecular Weight: 1298.86 g/mol
Schmelzpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010720
CAS-Nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Merck Index: 14,218
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable