2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kaliumcarbonat
399730050
399730010
ACRO399730050EA
166
EUR
ACRO399730050
ACRO399730010
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran 98% stabilisiert
2-(3-Brompropoxy)tetrahydropyran
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ Molecular Weight: 223.1075 g/mol Siedepunkt: 64.5 °C (.8 mmHg) Dichte: 1.314 g/cm³ Flammpunkt: 106 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00058593 CAS-Nummer: 33821-94-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | K2CO3 |