Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Audrey
Lieferant: Jallatte
JJD09/35 JJD09/36 JJD09/37 JJD09/38 JJD09/39 JJD09/40 JJD09/41
114-4336EA 0 EUR
114-4336 114-4337 114-4338 114-4339 114-4340 114-4341 114-4342
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Audrey
Schuhe und Stiefel
Schnürschuhe aus Vollleder mit Nylonfutter und extradichter Sohle.
  • Antibakterielles Nylonfutter
  • Einteiliges, antistatisches und anatomisches Fußbett, Zehenbereich perforiert für eine bessere Fußbelüftung, Abfederung im Fersenbereich
  • Vielseitige, extradichte TPU/TPU-Sohle ist rutsch- und abriebfest
  • Durchstichfeste, metallfreie Zwischensohle aus leichtem Verbundmaterial
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Farbe: Schwarz
Standards: EN ISO 20345:2007; S3, SRC
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable