HPLC-Säulen, Acclaim™ 120 C8
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
068970 069688 069696 071979 059122 059123 059124 059127 059134 059136 059138 059139 059140 059141
555-7140EA 949 EUR
555-7140 555-7115 555-7130 555-7179 555-7235 555-7236 555-7237 555-7240 555-7241 555-7243 555-7245 555-7246 555-7247 555-7248
HPLC-Säulen, Acclaim™ 120 C8
Chromatographiesäulen
Die Hochleistungs-Umkehrphasensäulen Acclaim™ 120 C8 sind ideal für die Trennung kleiner Moleküle und können für eine Vielzahl von Anwendungen in der Pharma-, Umwelt-, Lebensmittel- und vielen anderen Industriebranchen eingesetzt werden.
  • Geringe Silanolaktivität für hervorragende Peakformen für Grundanalyten
  • Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
  • Extrem geringes Ausbluten, voll kompatibel mit MS