Blood collection tubes, with EDTA, VACUETTE®
Lieferant: Greiner Bio-One
454034_1200 454020_1200 454021_1200 454023_1200 454036_1200 454047_1200 454086_1200 454087_1200 455036_1200 456036_1200 456023_1200 455040_1200 454222_1200 456038_1200 454217_1200 454024_1200 455045_1200 454209_1200
391-3760EA 181 EUR
391-3760 GREI454020_1200 GREI454021_1200 GREI454023_1200 GREI454036_1200 GREI454047_1200 GREI454086_1200 GREI454087_1200 GREI455036_1200 GREI456036_1200 GREI456023_1200 GREI455040_1200 GREI454222_1200 GREI456038_1200 GREI454217_1200 GREI454024_1200 GREI455045_1200 GREI454209_1200
Blood collection tubes, with EDTA, VACUETTE®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
EDTA tubes are ideal for the examination of whole blood in haematology and are offered as either K2EDTA or K3EDTA tubes.
  • EDTA binds the calcium ions and therefore blocks the coagulation cascade
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable