Mini-Exsikkatoren, Mini 1 Premium
Lieferant: Bohlender
SICCO
467-0132EA 449 EUR
467-0132 467-0130 467-0131
Mini-Exsikkatoren, Mini 1 Premium
Exsikkatoren Trockenkammern
Polycarbonat, klar. Jede Kammer hat eine eigene Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter normalen Druckbedingungen.
  • Große Öffnung und Tür mit weitem Öffnungswinkel bieten dem Benutzer Zugang zum gesamten Innenraum
  • Robuste Konstruktion, leicht und tragbar
  • Auswahl an Modellen mit einer, zwei oder drei Kammern, jede Kammer wird mit zwei Zwischenböden geliefert
  • Werden mit Hygrometer und Trockenmittel in einem praktischen, wiederverschließbaren Behälter geliefert
Jede Kammer hat eine eigene Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter normalen Druckbedingungen.
  • Große Öffnung und Tür mit weitem Öffnungswinkel bieten dem Benutzer Zugang zum gesamten Innenraum
  • Robuste Konstruktion, leicht und tragbar
  • Auswahl an Modellen mit einer, zwei oder drei Kammern, jede Kammer wird mit zwei Einlageböden geliefert
  • Werden mit Hygrometer und Trockenmittel in einem praktischen, wiederverschließbaren Behälter geliefert