Gelfiltrationssäulen, HiPrep™ mit Sephacryl® S-300 HR
Lieferant: Cytiva
17-1167-01 17-1196-01
17-1167-01EA 865 EUR
17-1167-01 17-1196-01
Gelfiltrationssäulen, HiPrep™ mit Sephacryl® S-300 HR
Chromatographiesäulen
HiPrep Sephacryl S-300 HR-Säulen wurden für die routinemäßige Größenausschlusschromatographie von Proteinen wie Antikörpern und Serumproteinen entwickelt.
  • Großer Fraktionierungsbereich: Mr 10000 - 1500000 für globuläre Proteine, die gut für die Antikörperreinigung geeignet sind
  • Säulen mit hoher Kapazität: Präparative Trennung von Proteinen in Probenvolumina bis 5 bzw. 13 ml für 16/60 bzw. 26/60 Säulen
  • Praktisch: Vorgepackte Sephacryl-Säulen lassen sich einfach an ӒKTA-Systeme für die automatisierte Chromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck