Coomassie® Brillantblau R 250, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Brillantblau R, Hydrogen[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](ethyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium Mononatriumsalz, Coomassie Blau R 250, Xylenbrillantcyanin, Serva Blue R, Brillantindocyanin 6B, Acid Blue 83
0472-10GEA 130 EUR
0472-10G 0472-25G 0472-50G
Coomassie® Brillantblau R 250, ultrarein
Coomassie® Brillantblau R 250
Allgemein übliches Färbemittel für den Nachweis von Proteinbanden nach der Elektrophorese.
Formel: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Molecular Weight: 825,98 g/mol
Schmelzpunkt: 174 − 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041762
CAS-Nummer: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Dye content (dry basis) ≥65 %
Em (550 nm, water, dry basis) ≥33000
Loss on drying ≤5.0%
Solubility (0.020 g/l, water) Pass