Anion exchange chromatography columns, HiTrap™ Q FF
Lieferant: Cytiva
17-5053-01 17-5156-01
17-5053-01EA 172 EUR
17-5053-01 17-5156-01
Anion exchange chromatography columns, HiTrap™ Q FF
Chromatographiesäulen
Die Säule HiTrap™ Q FF ist vorgepackt mit Q Sepharose™ Fast Flow, und ist ein starker Anionenaustauscher für kleinvolumige Proteinaufreinigungen sowie das Screening von Bindungs- und Elutionsbedingungen.
  • Schnelle, einfache Ionenaustausch-Trennungen entweder allein oder seriell geschaltet
  • Hohe Flussraten und gutes Scale-up-Potenzial
  • Verwenden Sie einen schwachen Ionenaustauscher, wenn die Selektivität eines starken Ionenaustauschers nicht ausreichend ist
  • Kalkulierbares Scale-up
Dieses Harz besteht aus vernetzten 6 % Agarose-Perlen mit starkenMore Product Information